MABS460-I
Anti-FGF23 Antibody, clone 278-2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
278-2, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 27.95 kDa
observed mol wt ~37 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... fgf23> FGF23(8074)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Human brain tissue lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected FGF23 in Human brain tissue lysates.
Tested Applications:
Flow Cytometry Analysis (FC): 1 μg of this antibody detected Fibroblast growth factor 23 (FGF23) in one million Jurkat cells pretreated with Brefeldin A (1 μg/mL 4 h).
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable