MABS1195
Anti-SSH1 Antibody, clone 12C6.1
clone 12C6.1, from mouse
Synonyme(s) :
Protein phosphatase Slingshot homolog 1, hSSH-1L, Slingshot homolog 1, SSH-1L, SSH-like protein 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
12C6.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SSH1(54434)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SSH1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable