MABN762
Anti-VSNL1 Antibody, clone 2D11
clone 2D11, from mouse
Synonyme(s) :
Visinin-like protein 1, VILIP, VLP-1, Hippocalcin-like protein 3, HLP3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D11, monoclonal
Espèces réactives
bovine, rat, mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VSNL1(7447)
Description générale
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected VSNL1 in rat cerebellar cortex tissue (courtesy from the laboratory of Gerry Shaw).
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected VSNL1 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable