MABN641
Anti-TMEM16B Antibody, clone 7H10
clone 7H10, from mouse
Synonyme(s) :
Anoctamin-2, Transmembrane protein 16B
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7H10, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ANO2(57101)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected TMEM16B in mouse retina cells (Stohr, H., et al. (2009). The Journal of Neuro. 29(21):6809-6818).
Qualité
Imunnohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected TMEM16B in mouse retina tissue.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable