Principaux documents
MABN483
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-IRAP, clone 3E1
clone 3E1, from mouse
Synonyme(s) :
Leucyl-cystinyl aminopeptidase, Cystinyl aminopeptidase, Insulin-regulated membrane aminopeptidase, Insulin-responsive aminopeptidase, IRAP, Oxytocinase, OTase, Placental leucine aminopeptidase, P-LAP, Leucyl-cystinyl aminopeptidase, pregnancy serum form
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E1, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LNPEP(4012)
Description générale
L'IRAP, également appelée leucyl-cystinyl aminopeptidase, cystinyl aminopeptidase, aminopeptidase membranaire régulée par l'insuline, aminopeptidase sensible à l'insuline (IRAP), oxytocinase (OTase) ou leucine aminopeptidase placentaire (P-LAP) et codée par le gène humain IRAP/OTASE, représente une aminopeptidase importante et joue un rôle majeur dans le maintien de l'homéostasie au cours de la grossesse. L'IRAP dégrade les hormones peptidiques, notamment l'ocytocine, la vasopressine et l'angiotensine III ; elle semble également jouer un rôle dans la dégradation des peptides neuronaux dans le cerveau, tels que la met-enképhaline et la dynorphine. L'IRAP se lie également à l'angiotensine IV et semble en être le récepteur dans le cerveau. L'IRAP est une aminopeptidase liée à la membrane ; elle se trouve généralement dans des vésicules membranaires qui, avec d'autres protéines telles que GLUT4, se déplacent vers la membrane plasmique en réponse à l'insuline ou à l'ocytocine. Un fragment clivé de l'IRAP, la leucyl-cystinyl aminopeptidase, est présent dans le sang au cours de la grossesse. Sa concentration est faible au cours du premier trimestre, mais elle augmente rapidement jusqu'à l'accouchement, où elle diminue rapidement, de sorte que la forme sécrétée est souvent utilisée comme marqueur de la grossesse. La protéine IRAP est fortement exprimée dans le placenta, le cœur, les reins et l'intestin grêle. Elle est détectée à des niveaux plus faibles dans les cellules neuronales du cerveau, dans les muscles squelettiques, la rate, le foie, les testicules et le côlon.
Immunogène
Protéine recombinante correspondant à l'extrémité N-terminale de l'IRAP humaine.
Épitope : extrémité N-terminale
Application
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter la présence d'IRAP dans des cellules 3T3-L1 traitées ou non à l'insuline (Garza, L.A., et al. (2000). JBC. 275(4):2560-2567).
Analyse par immunocytochimie : un lot représentatif a permis de détecter la présence d'IRAP dans des cellules 3T3-L1 traitées ou non à l'insuline (Garza, L.A., et al. (2000). JBC. 275(4):2560-2567).
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-IRAP, clone 3E1, est un anticorps dirigé contre l'IRAP pour une utilisation en WB et ICC.
Sous-domaine de recherche
Signalisation du développement
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules NIH-3T3 traitées à l'insuline.
Analyse par western blotting : une concentration de 1,0 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine IRAP dans 10 µg de lysat de cellules NIH/3T3 traitées à l'insuline.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 150 kDa. Le poids moléculaire calculé de cette protéine est de 117 kDa, mais peut être observé à env. 150 kDa en raison d'une glycosylation élevée. Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Paula Nunes-Hasler et al.
Nature communications, 8(1), 1852-1852 (2017-11-28)
Antigen cross-presentation by dendritic cells (DC) stimulates cytotoxic T cell activation to promote immunity to intracellular pathogens, viruses and cancer. Phagocytosed antigens generate potent T cell responses, but the signalling and trafficking pathways regulating their cross-presentation are unclear. Here, we