Key Documents
MABN1838
Sigma-Aldrich
Anti-AGE Antibody, Methylglyoxal Antibody, clone 3D11
clone 3D11, from mouse
Synonyme(s) :
Methylglyoxal, AGE Product methylglyoxal, clone 3D11
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D11, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human, rat
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgG2aλ
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
L'accumulation chronique de produits avancés de la glycation (AGE) est une caractéristique commune au vieillissement, à l'hyperlipidémie et au diabète ; elle affecte la fonction des protéines, des lipides et de l'ADN. Bien que la formation de produits AGE soit considérée comme un processus principalement endogène, certains facteurs externes, tels que certains produits alimentaires et le tabagisme, peuvent augmenter le niveau d'AGE dans les tissus. Dans certaines conditions, le glucose peut former des adduits covalents avec les protéines plasmatiques par le biais du processus de glycation. La glycation est une réaction non enzymatique de réduction des sucres par les chaînes latérales de lysine et les groupes aminés N-terminaux des protéines. The term AGE often refers to non-reactive terminal products, such as N- carboxymethyllysine (CML) as well as reactive precursors, such as methylglyoxal (MG), which is generated through a non-oxidative process from triose phosphates during anaerobic glycolysis. MG reacts with arginine, lysine, and cysteine residues in proteins to form AGE products. Une glycation excessive peut perturber la fonction des protéines en modifiant l'activité des enzymes, la fonction des récepteurs et la conformation moléculaire. La glycation des protéines et la formation ultérieure de produits AGE contribuent à la pathogenèse des complications liées au diabète, telles que la rétinopathie, la néphropathie et la neuropathie. Les produits AGE interagissent avec divers récepteurs de liaison aux AGE (RAGE) à la surface des cellules, ce qui entraîne leur endocytose et leur dégradation. Cela peut également générer des événements pro-oxydants et pro-inflammatoires dans les cellules. Les produits AGE pourraient également contribuer au développement ou à l'aggravation de nombreuses maladies dégénératives, dont la maladie d'Alzheimer. (réf. : Cai,W., et al. (2002). Mol. Med 8 (7): 337-346).
Spécificité
Clone 3D11 specifically reacts with methylglyoxal modified proteins. It does not react with CML, CEL, or other AGE epitopes.
Immunogène
Methylglyoxal-cojugated Ovalbumin.
Application
Analyse ELISA : A representative lot detected AGE, Methylglyoxal in ELISA applications (Vlassara, H., et. al. (2002). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 99(24):15596-601; Cai, W., et. al. (2008). Am. J. Pathol. 173(2):327-36; Cai, W., et. al. (2012). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 109(39):15888-15893).
Anti-AGE, Methylglyoxal, clone 3D11, Cat. No. MABN1838, is a highly specific mouse monoclonal antibody that targets Methylglyoxal modified proteins and has been tested in ELISA and Immunohistochemistry (Paraffin).
Domaine de recherche
Neurosciences
Qualité
Produit évalué par immunohistochimie sur du tissu rénal de souris.
Analyse par immunohistochimie : A 1:3,000 dilution of this antibody detected AGE, Methylglyoxal in kidney tissue from mice fed high AGE diets.
Forme physique
Anticorps IgG2a monoclonal de souris purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1