MABN1602
Anti-PIT-1 (POU1F1) Antibody, clone 8B6.1
clone 8B6.1, from mouse
Synonyme(s) :
Pituitary-specific positive transcription factor 1, GHF-1, Growth hormone factor 1, PIT-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8B6.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... POU1F1 (5449)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PIT-1/POU1F1 in 10 µg of human pituitary tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable