MABN1564
Anti-DYRK1A Antibody, clone 11D9.1
clone 11D9.1, from mouse
Synonyme(s) :
Dual specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 1A, EC 2.7.12.1, Dual specificity YAK1-related kinase, HP86, Protein kinase minibrain homolog, MNBH, hMNB
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
11D9.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DYRK1A(1859)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected DYRK1A in human cerebral cortex tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques