MABN103
Anti-GLUR2 pS880 (Clone 022.19.5) Antibody
clone 022.19.5, from mouse
Synonyme(s) :
Glutamate receptor 2, GluR-2, AMPA-selective glutamate receptor 2, GluR-B, GluR-K2, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 2, GluA2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
022.19.5, monoclonal
Espèces réactives
rat
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer880)
Informations sur le gène
Rattus norvegicus ... Gria2(29627)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neurodegenerative Diseases
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected GluR2 on 10 µg of lambda phosphatase untreated rat hippocampus tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Lambda phosphatase treated and untreated rat hippocampus tissue lysates
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable