Key Documents
MABF850
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-IDO-1, clone 4B7 | MABF850
clone 4B7, from mouse
Synonyme(s) :
Indoleamine 2,3-dioxygenase 1, IDO-1, Indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4B7, monoclonal
Espèces réactives
mouse, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Ido1(15930)
Description générale
L'indoleamine 2,3-dioxygénase 1 (EC 1.13.11.52 ; UniProt P28776 ; également appelée IDO-1, indole 2,3-dioxygénase ou indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygénase) est codée par le gène Ido1 (aussi appelé Ido ou Indo) (identifiant du gène : 15930) chez les espèces murines. L'indoleamine 2,3-dioxygénase-1 (IDO1) est une enzyme contenant de l'hème qui catalyse l'étape limitant la vitesse du catabolisme du tryptophane en N-formyl-kynurénine. La réduction du tryptophane local et la régulation à la hausse des métabolites immunomodulateurs du tryptophane forment la base de la régulation de l'inflammation et de l'immunité dépendante de l'IDO. Il est établi que l'IDO favorise la carcinogenèse en modulant les réponses inflammatoires du microenvironnement tissulaire. Il est également établi que l'IDO intervient dans l'évasion immunitaire du cancer en réprimant la fonction des lymphocytes T effecteurs et en favorisant la différenciation des lymphocytes T régulateurs.
Spécificité
La spécificité cible du clone 4B7 a été confirmée en immunohistochimie et en western blotting sur des échantillons de tissus de souris de type sauvage et de souris avec inactivation d'Ido1 (Thomas, S., et al. (2014). J. Cell. Biochem. 115(2):391-396).
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant à la région N-terminale de la protéine IDO-1 de souris.
Application
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/50e d'un lot représentatif a permis de détecter l'IDO-1 dans des tissus rénaux de rat.
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif a permis de détecter une immunoréactivité de l'IDO-1 dans des coupes de tissu congelé de colon de souris de type sauvage, mais pas dans les tissus de souris avec inactivation d'Ido1 (avec la permission de Dr Sunil Thomas, Lankenau Institute for Medical Research, Wynnewood, PA).
Analyse par immunofluorescence : un lot représentatif a permis de détecter une immunoréactivité de l'IDO-1 par immunohistochimie fluorescente dans des coupes de tissu congelé de colon et d'épididyme de souris de type sauvage, mais pas dans les tissus de souris avec inactivation d'Ido1 (avec la permission de Dr Sunil Thomas, Lankenau Institute for Medical Research, Wynnewood, PA).
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter l'IDO-1 dans des extraits de tissu de colon et d'épididyme de souris de type sauvage, mais pas dans les tissus de souris avec inactivation d'Ido1 (Thomas, S., et al. (2014). J. Cell. Biochem. 115(2):391-396).
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif a permis de détecter une immunoréactivité de l'IDO-1 dans plusieurs coupes de tissu de souris de type sauvage congelé et fixé à l'acétone, notamment sur des coupes de tissu d'épididyme, de colon, de cœur et de foie, ainsi que de poumon avec métastases 4T1, mais pas dans les tissus de souris avec inactivation d'Ido1 (Thomas, S., et al. (2014). J. Cell. Biochem. 115(2):391-396).
Cet anticorps anti-IDO-1, clone 4B7 (réf. MABF850) est validé pour une utilisation en immunohistochimie (paraffine) et en western blotting pour la détection de la protéine IDO-1.
Qualité
Produit évalué par immunohistochimie sur du tissu rénal de souris.
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/50e de cet anticorps a permis de détecter la protéine IDO-1 dans des tissus rénaux de souris.
Description de la cible
Poids théorique (calculé) : env. 45 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yahya Jand et al.
Scientific reports, 12(1), 15963-15963 (2022-09-25)
Melatonin (MT), a neurohormone with immunomodulatory properties, is one of the metabolites produced in the brain from tryptophan (TRP) that has already strong links with the neuropathogenesis of Multiple sclerosis (MS). However, the exact molecular mechanisms behind that are not
Souvik Dey et al.
Journal for immunotherapy of cancer, 8(2) (2020-07-22)
The tryptophan-catabolizing enzyme indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO1), which subverts T-cell immunity at multiple levels, is itself subject to inherent T-cell reactivity. This intriguing deviation from central tolerance has been interpreted as counterbalancing IDO1-mediated immunosuppression. Based on this hypothesis, clinical studies
Yuying Liu et al.
Nature communications, 8, 15207-15207 (2017-05-11)
Interactions with the immune system may lead tumorigenic cells into dormancy. However, the underlying molecular mechanism is poorly understood. Using a 3D fibrin gel model, we show that IFN-γ induces tumour-repopulating cells (TRCs) to enter dormancy through an indolamine 2,3-dioxygenase
Willy Jaya Suento et al.
Journal of neurochemistry, 157(6), 1963-1978 (2020-10-24)
Indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO1) is the first rate-limiting enzyme that metabolizes tryptophan to the kynurenine pathway. Its activity is highly inducible by pro-inflammatory cytokines and correlates with the severity of major depressive disorder (MDD). MicroRNAs (miRNAs) are involved in gene
Tatsuya Ando et al.
Molecular medicine reports, 27(2) (2022-12-10)
The partial loss of liver due to liver transplantation or acute liver failure induces rapid liver regeneration. Recently, we reported that the selective inhibition of indoleamine 2,3‑dioxygenase (Ido) 1 promotes early liver regeneration. However, the role of Ido2 in liver