MABF436
Anti-CD45.2 Antibody (mouse), APC-Cy7, clone 104
clone 104, 0.2 mg/mL, from mouse
Synonyme(s) :
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, Lymphocyte antigen 5, Ly-5, T200, CD45
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
APC-Cy7
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
104, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Concentration
0.2 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Ptprc(19264)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg of this antibody detected CD45.2 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable