MABF297
Anti-RIG-I, clone 1C3 Antibody
clone 1C3, from mouse
Synonyme(s) :
Probable ATP-dependent RNA helicase DDX58, DEAD box protein 58, RIG-I-like receptor 1, RLR-1, Retinoic acid-inducible gene 1 protein, RIG-1, Retinoic acid-inducible gene I protein, RIG-I
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C3, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1λ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DDX58(23586)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated RIG-1 in A-459 lung carcinoma cell lysate (Nistal-Villan, E., et al. (2010). J. Biol. Chem. 285:20252-20261).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected RIG-I in HeLa cells (Courtesy of Maite Sanchez).
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected RIG-1 in 10 µg of A-549 infected with SeV cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable