MABF119
Anti-EGFR Antibody, clone 528 (Azide-free)
clone 528, from mouse
Synonyme(s) :
Epidermal growth factor receptor, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
528, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EGFR(1956)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of this antibody immunoprecipitated EGFR from A431 cell lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable