MABE89
Anti-Brm Antibody, clone 1H7A10
clone 1H7A10, from rat
Synonyme(s) :
SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 2, ATP-dependent helicase SMARCA2, probable global transcription activator SNF2L2, sucrose nonfermenting 2-like protein 2, SNF2/SWI2-like protein 2, SWI/SNF-r
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1H7A10, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMARCA2(6595)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
A representative lot of this antibody was reported to work in IC using C2C12 cells (Yasuyuki Ohkawa, SSP Stem Cell Unit, Faculty of Medicine, Kyushu University, Fukuoka, Japan.)
Immunohistochemistry:
A representative lot of this antibody was reported to work in IHC using mouse embryonic and postnatal brain (Yasuyuki Ohkawa, SSP Stem Cell Unit, Faculty of Medicine, Kyushu University, Fukuoka, Japan.)
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Brm on 10 µg of K562 nuclear extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
K562 nuclear extract
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable