MABE317
Anti-5-Hydroxymethylcytosine (5hmC) Antibody, clone HMC-MA01
clone HMC-MA01, from mouse
Synonyme(s) :
5hmeC, 5′ hydroxymethyl cytosine, 5′OH methyl cytosine, 5′OHmeC
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HMC-MA01, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Technique(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1κ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory to stain 5-Hydroxymethylcytosine DNA in cortical neurons from atg5-disrupted mouse. (Dr. D. Chen, Shanghai Institute of Biological Sciences)
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualité
Dot Blot Analysis: A 1:5000 dilution of this antibody detected only 5-hydroxymethylcytosine in a panel of unmodified DNA, 5-Methylcytosine DNA, and 5-hydroxymethylcytosine DNA.
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Unmodified DNA, 5-Methylcytosine DNA, and 5-hydroxymethylcytosine DNA
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable