MABE1990
Anti-PLZF/ZBTB16 Antibody, clone Mags-21F7
Synonyme(s) :
Promyelocytic leukemia zinc finger protein, Zinc finger and BTB domain-containing protein 16, Zinc finger protein 145, Zinc finger protein PLZF
About This Item
Source biologique
hamster
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Mags-21F7, monoclonal
Poids mol.
observed mol wt ~75 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 100
Technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... ZBTB16(7704)
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting with recombinant Human PLZF/ZBTB16 protein.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected full-length, FLAG-tagged recombinant Human PLZF/ZBTB16.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PLZF/ZBTB16 in Western Blotting applications (Kovalovsky, D., et al. (2008). Nat Immunol. 9(9):1055-64).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected PLZF/ZBTB16 in Flow Cytometry applications (Kovalovsky, D., et al. (2008). Nat Immunol.;9(9):1055-64; Kovalovsky, D., et al. (2010). J Immunol. 184(12):6746-55).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable