MABE144
Anti-Ago3 Antibody, clone 4B1-F6
clone 4B1-F6, from mouse
Synonyme(s) :
eIF-2C 3, eIF2C 3, FLJ12765, MGC86946
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4B1-F6, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AGO3(192669)
Description générale
Ago3 is indicated to play a role in the RNA interference (RNAi) pathway, which is important for heterochromatin formation and accurate chromosome segregation. Unlike Ago1 and Ago2, Ago3 and AG04 do not possess the ability to dissociate miRNA duplexes in a minimal in vitro system. Re-introduction of any Ago variant into embyronic (ES) cells deficient for expression of all four Ago variants will rescue miRNA silencing defects and reduce apoptosis.
Immunogène
Application
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Ago3 in HeLa cells.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable