MABE1112
Anti-PRMT9 Antibody, clone 128-29-1
clone 128-29-1, from mouse
Synonyme(s) :
Putative protein arginine N-methyltransferase 9, Putative protein arginine N-methyltransferase 10
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
128-29-1, monoclonal
Espèces réactives
human
Ne doit pas réagir avec
mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRMT9(90826)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
A representative lot detected a predominant cyotoplasmic PRMT9 localization by fluorescent immunocytochemistry staining of 4% paraformaldehyde-fixed HeLa cells (Yang, Y., et al. (2015). Nat. Commun.
A representative lot immunoprecipitated PRMT9 from HeLa cell lysates (Yang, Y., et al. (2015). Nat. Commun.
A representative lot detected GST fusion protein containing human PRMT9 a.a. 401-550 recombinant fragment, but not PRMT9 a.a. 1-199, 200-400, or 551-895 GST fusion (Yang, Y., et al. (2015). Nat. Commun.
A representative lot detected human, but not mouse, PRMT9 using lysates from various human and mouse cell lines (Yang, Y., et al. (2015). Nat. Commun. 6:6428).
Épigénétique et fonction nucléaire
Modifications post-traductionnelles générales
Qualité
µµ
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable