MABD85
Anti-LIMD1 Antibody, clone 3F2/C6
clone 3F2/C6, from mouse
Synonyme(s) :
LIM domain-containing protein 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F2/C6, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LIMD1(8994)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Stem Cell Research
Oncoproteins
Oxidative Stress
This antibody has been shown to work in Immunohistochemical applications (Sharp, T., et al. (2008).
This antibody has been shown to work in Immunoprecipitation applications (Courtesy of Dr. Tyson Sharp, Cancer Research, UK)
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:2000 dilution of this antibody detected LIMD1 in H1299 cell lysates.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
H1299 cell lysates.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable