MABD411
Anti-BMP4 Antibody, clone PA354-16.1.1
clone PA354-16.1.1, from mouse
Synonyme(s) :
Bone morphogenetic protein 4, BMP-4, Bone morphogenetic protein 2B, BMP-2B
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PA354-16.1.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BMP4(652)
Description générale
Immunogène
Application
Flow Cytometry Analysis: 1:200 dilution of this antibody from a representative lot detected BMP4 in Caco-2 cells (Data courtesy of Juan Ignacio Imbaud, Protein Alternatives).
Stem Cell Research
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 0.01 µg human recombinant protein BMP4.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1