Principaux documents
MABC521
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-XBP1s, clone 143F (forme active)
clone 143F, from mouse
Synonyme(s) :
X-box-binding protein 1, XBP-1, Tax-responsive element-binding protein 5
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
143F, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... XBP1(7494)
Description générale
L'anticorps XBP-1, également connu sous le nom de "protéine 1 liant la boîte X" ou "protéine 5 liant les éléments de réponse à Tax" et codé par le gène XBP1/TREB5/XBP2, est un facteur de transcription essentiel à la croissance des hépatocytes, à la différenciation des plasmocytes, à la sécrétion d'immunoglobuline et à la réponse aux protéines non repliées (UPR). Le XBP-1 agit également pendant le stress du réticulum endoplasmique (RE) en activant les gènes cibles de la réponse aux protéines non repliées (UPR) via une liaison directe à l'élément UPR (UPRE). Le XBP-1 lie l'ADN de préférence aux éléments de type CRE, mais aussi à certains éléments de réponse au TPA (TRE). Le XBP-1 est exprimé dans le noyau. Le défaut de XBP-1 peut être associé à des troubles affectifs majeurs 7 (MAFD7), une importante affection psychiatrique caractérisée par des sautes d'humeur sévères, avec fluctuation entre deux états d'humeur anormaux (épisode maniaque ou dépressif majeur). La manie s'accompagne de symptômes d'euphorie, d'irritabilité ou d'excitation, tandis que la dépression est associée à une humeur basse et à une motivation et une énergie amoindries.
Immunogène
Protéine recombinante avec étiquette GST correspondant à l'extrémité C-terminale de l'anticorps XBP-1s, clone 143F (forme active).
Épitope : région C-terminale
Application
Analyse par western blotting : un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter l'anticorps XBP-1s, clone 143F (forme active), dans les lysats de cellules SK-MM-2, KARPAS 620, NCI-H929 et LP-1 (Maestre, L., et al [2009]. Haematologica. 94[3]:419-422).
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif provenant d'un laboratoire indépendant a permis de détecter l'anticorps XBP-1s, clone 143F (forme active), dans des cellules d'amygdale et lymphoplasmocytaires humaines (Maestre, L., et al [2009]. Haematologica. 94[3]:419-422).
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
L'anticorps anti-XBP-1s, clone 143F (forme active), est un anticorps contre le XBP-1s destiné aux analyses en IHC et western blotting.
Sous-domaine de recherche
Apoptose – Autre
Qualité
Produit évalué par immunohistochimie sur du tissu cutané humain.
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/50e de cet anticorps a permis de détecter le XBP-1s, clone 143F (forme active), dans le tissu cutané humain.
Description de la cible
Poids calculé : 29 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG2aκ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon contenant 0,1 M de Tris-glycine (pH 7,4), 150 mM de NaCl et 0,05 % d'azide de sodium.
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'humain ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Clara Lucía León-Annicchiarico et al.
The FEBS journal, 282(18), 3647-3658 (2015-07-15)
Altered metabolism is a hallmark of cancer that opens new therapeutic possibilities. 2-deoxyglucose (2-DG) is a non-metabolizable glucose analog tested in clinical trials and is frequently used in experimental settings to mimic glucose starvation. However, in the present study, conducted