MABC1800
Anti-EZHIP Antibody, clone 1G11
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1G11, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 51.89 kDa
observed mol wt ~60 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Séquence de l'épitope
N-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EZHIP(340602)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Daoy cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected EZHIP in Daoy cell lysates.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A 1:1500 dilution from a representative lot detected EZHIP in Daoy cells.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot of this antibody immunoprecipitated EZHIP in Daoy cell lysate.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1