MAB4625
Anti-Bcl-X Antibody, clone 2H12
clone 2H12, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Bcl-2-like Protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2H12, monoclonal
Espèces réactives
rat, pig, mouse, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BCL2L1(598)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Flow Cytometry
Immunofluorescence Immunoprecipitation: native protein (2ug/mg protein lysate).
Immunohistochemistry (frozen and paraffin): 2-4ug/mL for 30 minutes at room temperature.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable