MAB4051
Anti-Angiotensin Converting Enzyme Antibody, clone 9B9
clone 9B9, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
ACE, CD143, DCP1, Peptidyl-dipeptidase A, Peptidase P
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9B9, monoclonal
Espèces réactives
hamster, feline, human, monkey, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Adéquation
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AGT(183)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry: 1:100. Reacts with endothelial cell, macrophages (activated) and THP1 cells (monocyte line).
Immunoblotting: 1:100: ~170-180kDa isoform, reducing conditions.
Immunoprecipitation: 1:1,000-1:10,000
ELISA : 1:1,000
Visualization of lung vessels (Danilov et al., 1989; Klibanov et al., 1988; Hiemisch et al., 1993)
Antibody mediated drug delivery into the lung (Danilov et al., 1991, 1994; Muzykantov et al., 1994, 1996)
Estimation of lung vessel injury (Muzykantov et al., 1991; Atochina et al., 1992)
Structure-function of ACE (Danilov et al., 1994)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Hormones & Receptors
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable