Key Documents
MAB347
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-GAP43 ("growth associated protein 43"), clone 9-1E12
clone 9-1E12, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Neuromodulin, B-50 Protein, Growth Associated Protein 43, neuromodulin
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9-1E12, monoclonal
Espèces réactives
feline, rat, hamster
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GAP43(2596)
Description générale
La protéine GAP-43, un marqueur commun des neurones qui se différencient, est exprimée à des niveaux élevés par les neurones en développement ou en régénération durant la croissance des axones. Bien que la GAP-43 soit une protéine membranaire intrinsèque associée à la surface cytoplasmique des cônes de croissance des axones (et des synapses), elle n'est pas présente dans les cônes de croissance des dendrites. Dans le cerveau adulte, la GAP-43 est observée à forte concentration dans les zones présynaptiques où semble se former la mémoire telles que le cortex frontal, le système limbique et l'hippocampe. La phosphorylation de la GAP-43 par la PKC (au niveau du résidu Ser41 sur la GAP-43 humaine, de souris, de rat et de bovin ou du résidu Ser42 sur la GAP-43 de poulet et de xénopus) est spécifiquement corrélée à certaines formes de plasticité synaptique.
Spécificité
GAP-43 (aussi appelée "growth associated protein-43", B-50, F1 et pp46), quel que soit l'état de phosphorylation de la protéine.
Immunogène
Protéine GAP-43 purifiée à partir de cerveau de rat
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie :
0,1-0,5 µg/ml d'un précédent lot sur du tissu de cervelet et de cerveau de rat perfusé et fixé avec 4 % de paraformaldéhyde. L'ajout de 0,01-0,1 % de Triton X-100 au tampon d'incubation permet d'augmenter la perméabilité cellulaire.
Immunoprécipitation :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en immunoprécipitation.
5-10 µg/ml dans des préparations de membrane issues de cultures de neurones corticaux embryonnaires de 16-18 jours.
Analyse par western blotting :
La référence MAB347 détecte une bande unique de 43-48 kD dans les western blots de fractions membranaires de neurones en croissance.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
L'anticorps anti-GAP43 ("growth associated protein 43"), clone 9-1E12, permet de détecter le taux de GAP13, et son utilisation a été publiée et validée en IH, IP et WB.
Sous-domaine de recherche
Médecine neurodégénérative
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cerveau de rat.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/1000e de ce lot a permis de détecter la protéine GAP-43/B-50 dans 10 μg de lysats de cerveau de rat.
Description de la cible
43-48 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
Immunoglobuline IgG1 de souris purifiée sur de la protéine A dans du phosphate de sodium 20 mM et du NaCl 250 mM à pH 7,6, avec 0,1 % d'azoture de sodium comme conservateur.
Purification sur protéine A
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C sous forme non diluée pendant 6 mois maximum à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Tissu de DRG de rat soumis à une ligature des nerfs spinaux, et neurones en culture.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Kyu-Hee Han et al.
International journal of molecular medicine, 44(4), 1473-1483 (2019-08-23)
One of the primary theories of the pathogenesis of tinnitus involves maladaptive auditory‑somatosensory plasticity in the dorsal cochlear nucleus (DCN), which is assumed to be due to axonal sprouting. Although a disrupted balance between auditory and somatosensory inputs may occur
Sonia Canterini et al.
The FEBS journal, 280(5), 1320-1329 (2013-01-12)
Proteins of the TSC22 domain (TSC22D) family, including TSC22D1 and TSC22D4, play pivotal roles in cell proliferation, differentiation and apoptosis, interacting with other factors in a still largely unknown manner. This study explores this issue by biochemically characterizing various TSC22D4
Faqi Wang et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 121(2), 279-291 (2011-03-26)
Perfluorooctane sulfonate (PFOS) and 2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (BDE-47) are two persistent environmental contaminants that are toxic to developing nervous systems, particularly via their disruption of thyroid hormone (TH) function. To investigate whether an interaction existed between PFOS and BDE-47 on TH-mediated
Michaela Fredrich et al.
Neural plasticity, 2011, 859359-859359 (2011-12-03)
The matrix metalloproteinases MMP-9 and MMP-2, major modulators of the extracellular matrix (ECM), were changed in amount and distribution in the rat anteroventral cochlear nucleus (AVCN) following its sensory deafferentation by cochlear ablation. To determine what causal relationships exist between
Yuriko Fukuda et al.
Neuroreport, 29(16), 1400-1404 (2018-09-05)
In the mammalian olfactory epithelium (OE), neurogenesis continues throughout the lifetime, by replacing olfactory receptor neurons (ORNs) lost by normal turnover in the postnatal period. However, this ability decreases with age and/or because of various toxic factors. To date, no