MAB201C
Mouse Anti-Rabbit light chain Antibody, Cy3 conjugate
Chemicon®, from mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
CY3 conjugate
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
rabbit
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
ELISA: 1:100 -1:800
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable