MAB1962
Anti-Integrin β2 Antibody, clone P4H9
clone P4H9, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
CD18
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P4H9, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG3
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB2(3689)
Spécificité
Application
Cell Structure
Integrins
Also suitable for aggregation inhibition assays using hematopoeitic cells or EBV-transformed B lymphocytes.
For extensive dilution, protein-containing or other stabilizing medium should be used. Final working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
0.1% sodium azide.
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable