MAB1911
Anti-Tenascin Antibody, type III repeats 1-3, clone 9F8
clone 9F8, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9F8, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNC(3371)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry at 2 μg/mL on U251 cells
Immunoblotting (Western) at 2 μg/mL to detect whole tenascin under reducing conditions
ELISA: 2 x 10-10 M endpoint dilution
Affinity constant Kd= 6.37 x 10-9
Final working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable