Principaux documents
MAB1794
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-lymphocytes B (CD19) humains, clone FMC63
clone FMC63, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
B-lymphocyte Surface Antigen B4
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.43
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
FMC63, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD19(930)
Description générale
BIOCHIMIE :
pI = 7,0
Spécificité
La spécificité de cet anticorps équivaut à celle des anticorps monoclonaux anti-CD19 (Zola et al., 1988, 1989) d'après des études comparatives, sa reconnaissance de l'antigène et sa réaction positive avec une lignée de lymphocytes CD19 transfectés. Il détecte une glycoprotéine monocaténaire de 96 kDa à la surface des cellules de la lignée B humaines, y compris les lymphocytes pré-B. Les lymphocytes B peuvent être détectés dans le sang périphérique ou dans les tissus. Cet anticorps réagit avec la plupart des cancers des lymphocytes B, notamment la leucémie lymphoïde chronique et la plupart des lymphomes, mais pas avec le myélome multiple.
Réactivité cellulaire :
Normale : colore tous les lymphocytes B dans le sang périphérique et la rate. Négative sur les granulocytes, les monocytes, les plaquettes, les érythrocytes et les lymphocytes T.
Clinique :
Leucémie lymphoïde chronique à cellules B (B-CLL) : +
Leucémie à prolymphocytes (PLL) : +
Leucémie à tricholeucocytes (HCL) : +
Leucémie aiguë lymphoblastique congénitale (CALL) : +
Leucémie lymphoblastique à précurseurs B (pre-B-ALL) : +
Leucémie aiguë lymphoblastique à lymphocytes nuls (NULL-ALL) : +
Leucémie lymphoïde chronique T (T-CLL) : -
Immunogène
Cellules Raji
Application
Cet anticorps anti-lymphocytes B CD19 humains, clone FMC63, est validé pour une utilisation en cytométrie en flux et en immunofluorescence pour la détection des lymphocytes B CD19.
Cet anticorps est utile pour le dénombrement des lymphocytes B normaux et le typage des cancers des lymphocytes B, par cytométrie en flux et immunofluorescence.
DILUTION DE TRAVAIL CONSEILLÉE
Cytométrie en flux et immunofluorescence indirecte : 1/25e
À diluer dans un tampon isotonique. Utiliser 50 μl d'anticorps dilué pour 1 × 10E6 cellules mononucléées du sang périphérique (PBMC) dans 100 μl de tampon.
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
Sous-domaine de recherche
Immunoglobulines et immunologie
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : CBL141
Forme physique
Format : purifié
Purifié à partir de liquide d'ascite de souris. En solution dans un tampon à base de Tris-HCl 25 mM et de NaCl 0,4 M (pH 8,0) contenant 0,2 % de sérum albumine bovine et 0,1 % d'azoture de sodium. Les caractéristiques de chaque lot sont évaluées par électrophorèse et par cytométrie en flux.
Stockage et stabilité
À conserver entre 2 °C et 8 °C pendant six mois maximum. Pour un stockage prolongé, conserver à -20 °C en aliquotes non diluées. ÉVITER LES CONGÉLATIONS/DÉCONGÉLATIONS RÉPÉTÉES.
ATTENTION : Le réactif monoclonal contient 0,1 % d'azoture de sodium en guise de conservateur. En raison des dangers liés à l'accumulation de cette substance dans les canalisations, le réactif usagé doit être dilué dans beaucoup d'eau avant d'être rejeté.
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ye Lin et al.
Frontiers in neurology, 13, 808322-808322 (2022-03-18)
Myasthenia gravis (MG) is an autoimmune disease mediated by B cells secreting autoantibodies. Regulatory B (Breg) cells confirmed to have an immunosuppressive function play an important role in many autoimmune diseases. However, what about the changes in Breg cells in
Fabiana Zappala et al.
Science advances, 8(18), eabn4613-eabn4613 (2022-05-07)
Extensive antibody engineering and cloning is typically required to generate new bispecific antibodies. Made-to-order genes, advanced expression systems, and high-efficiency cloning can simplify and accelerate this process, but it still can take months before a functional product is realized. We
Stephanie N Shishido et al.
Journal for immunotherapy of cancer, 12(2) (2024-02-14)
Chimeric antigen receptor (CAR)-T cells are approved for use in the treatment of hematological malignancies. Axicabtagene ciloleucel (YESCARTA) and brexucabtagene autoleucel (TECARTUS) genetically modified autologous T cells expressing an anti-CD19 scFv based on the FMC63 clone have shown impressive response
Christine Ambrose et al.
PloS one, 16(3), e0247701-e0247701 (2021-03-19)
Successful CAR T cell therapy for the treatment of solid tumors requires exemplary CAR T cell expansion, persistence and fitness, and the ability to target tumor antigens safely. Here we address this constellation of critical attributes for successful cellular therapy
Xing Du et al.
Cancer research, 68(15), 6300-6305 (2008-08-05)
B-cell malignancies routinely express surface antigens CD19 and CD22. Immunotoxins against both antigens have been evaluated, and the immunotoxins targeting CD22 are more active. To understand this disparity in cytotoxicity and guide the screening of therapeutic targets, we compared two