MAB1645
Anti-Dystrophin Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 1808
Synonyme(s) :
Anti-BMD, Anti-CMD3B, Anti-DXS142, Anti-DXS164, Anti-DXS206, Anti-DXS230, Anti-DXS239, Anti-DXS268, Anti-DXS269, Anti-DXS270, Anti-DXS272, Anti-MRX85
About This Item
Produits recommandés
product name
Anti-Dystrophin Antibody, clone 1808, clone 1808, Chemicon®, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1808, monoclonal
Espèces réactives
chicken, mouse, rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DMD(1756)
Spécificité
STAINING PATTERN:
On cryostat sections of normal mouse diaphragm MAB1645 gives strong immunofluorescence staining of the entire sarcolemma, with particularly strong staining of neuromuscular junctions.
SPECIES REACTIVITY:
Labels skeletal muscle from rat, chicken and Xenopus laevis. Labels cardiac muscle from rat and normal, but not mdx, mouse. Also labels smooth muscle from chicken gizzard.
Immunogène
Application
Immunohistochemistry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable