Principaux documents
MAB1293
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-ADN double brin, clone AE-2
clone AE-2, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anticorps anti-ADN double brin
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AE-2, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG3
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
ADN double brin. La référence MAB1293 produit une distribution de coloration homogène dans le noyau des cellules normales et malignes.
Immunogène
Noyaux de cellules de lymphome de Raji Burkitt
Épitope : double brin
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Immunocytochimie : préparations de cellules fixées au paraformaldéhyde
Immunohistochimie : coupes de tissu fixé au paraformaldéhyde et congelé
Immunohistochimie une dilution au 1/50e d'un lot représentatif a permis de détecter l'ADN double brin dans des coupes de tissus humains issus de la prostate et des amygdales.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-ADN double brin, clone AE-2, est un anticorps monoclonal de souris de grande qualité permettant de détecter l'ADN et validé en ICC et IHC.
Sous-domaine de recherche
Cycle cellulaire, réplication et réparation de l'ADN
Forme physique
Format : Produit purifié
Immunoglobuline purifiée. En solution dans du tampon phosphate 0,02 M contenant du NaCl 0,25 M et 0,1 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C en aliquotes non diluées pendant 6 mois maximum.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
CONTRÔLE POSITIF : Amygdale humaine.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Manuel Adrian Suter et al.
Scientific reports, 11(1), 7243-7243 (2021-04-02)
Deficiencies in DNA repair and DNA degrading nucleases lead to accumulation of cytosolic DNA. cGAS is a critical DNA sensor for the detection of cytosolic DNA and subsequent activation of the STING signaling pathway. Here, we show that the cGAS-STING
Yang Liu et al.
Scientific reports, 6, 18696-18696 (2016-01-05)
Iridovirid infection is associated with the catastrophic loss in aquaculture industry and the population decline of wild amphibians and reptiles, but none of the iridovirid life cycles have been well explored. Here, we report the detailed visualization of the life
Lateral elements inside synaptonemal complex-like polycomplexes in ndt80 mutants of yeast bind DNA.
Bhuiyan, H; Dahlfors, G; Schmekel, K
Genetics null
Kanoktip Puttaraksa et al.
The Journal of infectious diseases, 219(9), 1418-1429 (2018-10-23)
Viral infection is implicated in development of autoimmunity. Parvovirus B19 (B19V) nonstructural protein, NS1, a helicase, covalently modifies self double-stranded deoxyribonucleic acid (dsDNA) and induces apoptosis. This study tested whether resulting apoptotic bodies (ApoBods) containing virally modified dsDNA could induce
Si-Yu Wu et al.
Journal for immunotherapy of cancer, 9(7) (2021-07-30)
Triple-negative breast cancer (TNBC) is the most aggressive subtype of breast cancer and lacks definite treatment targets. Tumor immune microenvironment (TIME) heterogeneity has a profound impact on the immunotherapy response. Tumors with non-inflamed TIME derive limited benefit from immunotherapy. However