MAB1281C3
Anti-Nuclei Antibody, clone 235-1, Cy3 conjugate
clone 235-1, from mouse, CY3 conjugate
Synonyme(s) :
HuNu
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
CY3 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
235-1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Stem Cell Research
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Developmental Neuroscience
Mesenchymal Stem Cells
Neurodegenerative Diseases
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human foreskin fibroblasts (SCC058)
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable