Principaux documents
LSKSBW500
Millipore
Solution de lavage Montage, 0,5 l
About This Item
Code UNSPSC :
41116012
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.52
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 500 mL
Fabricant/nom de marque
Montage®
Technique(s)
molecular cloning: suitable (BAC prep)
molecular cloning: suitable (plasmid miniprep)
Conditions d'expédition
ambient
Informations légales
MONTAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
We manufacture IP and antibody purification agarose beads that purify immunoglobulins and IgG fractions. Our kits also provide a total antibody purification process