LSKPMRN30
RNase A, 0,9 ml
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 0.9 mL
Fabricant/nom de marque
Montage®
Technique(s)
molecular cloning: suitable (BAC prep)
molecular cloning: suitable (plasmid miniprep)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Application
Tous
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
We manufacture IP and antibody purification agarose beads that purify immunoglobulins and IgG fractions. Our kits also provide a total antibody purification process