Principaux documents
KVGLA3FTT1
Millipore
Durapore® 0,22 µm, Capsule Opticap® XLT
Opticap® XLT 30
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
Matériaux
PVDF membrane
silicone O-ring
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
Opticap® XLT 30
Caractéristiques
hydrophilic
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Longueur
34.3 in.
Largeur
6.0 in.
Surface de filtration
2.1 m2
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Raccords
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany