KTGRA02TH3
Aervent® 0,2 µm, capsule Opticap® XL
Opticap® XL 2, inlet connection diam. 1.5 in., pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 2 in. (5 cm)
Synonyme(s) :
Opticap XL 2 with Aervent - 2" 0.2um TC/HB 3pk
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
Opticap® XL 2
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Opticap®
Paramètres
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
gas filtration: suitable
Longueur
5.6 in.
Largeur
3.3 in.
Longueur nominale des cartouches
2 in. (5 cm)
Diamètre
8.4 cm (3.3 in.)
Surface de filtration
0.1 m2
Diam. du raccord d'entrée
1.5 in.
Diam. du raccord de sortie
9/16 in.
Impuretés
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤15 mg
Matrice
Aervent®
Dimension de pores
0.2 μm pore size
Raccords
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and 14 mm (9/16 in.) Hose Barb Outlet)
Autres remarques
- Rétention : micro-organismes
- Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
- Applications : bioprocédés
- Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
- Mode d'emploi : voir le guide sur la stérilisation à la vapeur et les procédures de test d'intégrité, ainsi que la première page du guide sur l'inspection visuelle
- Stockage : à conserver dans un endroit sec
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
3 cycles d'autoclave de 60 min à 123 °C ; non stérilisable à la vapeur en ligne
Remarque sur l'analyse
Les échantillons ont retenu quantitativement un challenge de Brevundimonas diminuta à une concentration minimale de 1 × 10⁷ UFC/cm² selon la méthode ASTM® F838.