Key Documents
IQ7XUVKT1
Milli-Q
Lampe UV ech2o®
Protects stored water against biofilm buildup in Milli-Q® IQ storage tanks
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
NB.33
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
ech2o®
Compatibilité
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Description générale
Ce kit de lampes UV ech2o® inclut une lampe bactéricide UV à LED sans mercure pour le Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, une lampe bactéricide UV à LED sans mercure pour l'ASM des réservoirs de stockage Milli-Q® IQ/IX et une lampe à excimère UV sans mercure pour l'oxydation des contaminants organiques pour le Milli-Q® IQ 7003/05/10/15.
Application
Le kit de lampes UV ech2o® permet de limiter la formation d'un biofilm dans le système et dans le réservoir de stockage et d'assurer l'oxydation des contaminants organiques.
Caractéristiques et avantages
  • Les trois lampes UV sont sans mercure
  • Deux des lampes sont dotées de la technologie UVC à LED (émettant à 265 nm) pour l'inactivation des bactéries
  • Une des lampes est dotée de la technologie excimère (émettant à 172 nm) pour la photo-oxydation des contaminants organiques
Composants
Lampe ech2o® pour le système, lampe ASM ech2o® pour dessus de réservoir et lampe ech2o® pour l'oxydation des contaminants organiques dans le système
Informations légales
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany