GF39
Anti-HGF (Scatter Factor) (Ab-1) Mouse mAb (4C12.1)
liquid, clone 4C12.1, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Hepatocyte Growth Factor, Anti-SF, Anti-Hepatopoeitin A, Anti-Scatter Factor, Anti-Scatter Factor, Anti-Hepatocyte Growth Factor, Anti-SF, Anti-Hepatopoeitin A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4C12.1, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HGF(3082)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoprecipitation (10 µl/mg protein lysate)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Endothelial cells, Kupffer cells, or macrophages
Autres remarques
Bardelli, A. and Comoglio, P.M. 1997. Ciba Found. Symp.212, 133.
Birchmeier, C., et al. 1997. Ciba Found. Symp.212, 16.
Jiang, W.G. and Hiscox, S. 1997. Histol. Histopathol.12, 537.
Matsumoto, K. and Nakamura, T. 1997. Ciba Found. Symp.212, 198.
Rosen, E.M., et al. 1997. Ciba Found. Symp.212, 215.
Vande Woude, G.F., et al. 1997. Ciba Found Symp.212, 119.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable