GF128
Stromal Cell-Derived Factor-1α Protein, Recombinant mouse
Stromal Cell-Derived Factor-1 alpha protein (or SDF-1 alpha protein) is a recently discovered protein belonging to the alpha chemokine (CXC) family of cytokines.
Synonyme(s) :
SDF-1alpha
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Essai
>99% (SDS-PAGE and HPLC)
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 ng/μg Endotoxin (of SDF-1 alpha; 1EU/ug)
Entrée
sample type hematopoietic stem cell(s)
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable