Key Documents
FWMS01800
Millipore
Filtre membrane en PTFE, dimension de pores de 0,45 µm
Millipore, filter diam. 18 mm, hydrophobic
Synonyme(s) :
Milliseal Membrane Seal, PTFE, 18 mm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Diam. du filtre
18 mm
Épaisseur
0.2 mm
Matrice
Milliseal
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Conditions d'expédition
ambient
Informations légales
Milliseal is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany