FCMAB188F
Milli-Mark® Anti-CD24-FITC Antibody, clone SN3
clone SN3, Milli-Mark®, from mouse
Synonyme(s) :
Signal transducer CD24, Small cell lung carcinoma cluster 4 antigen
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SN3, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Milli-Mark®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD24(100133941)
Catégories apparentées
Description générale
CD24 is expressed at multiple stages of B cell development, beginning with the bone marrow CD34+ pro-B-cell compartment and continuing through mature surface IgM+/IgD+ B cells. Plasma cells express very low to negligible levels of CD24 (Le Bien, 1995). CD24 is not expressed on the cell surface of normal T cells or monocytes, but is expressed on mature granulocytes (Le Bien, 1995; Fukukawa, 1986). The antigen is also present on a variety of epithelial types (Turni, 2002).
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
PBMCs
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable