FCMAB182F
Milli-Mark® Anti-CD15-FITC Antibody, clone C3D-1
clone C3D-1, Milli-Mark®, from mouse
Synonyme(s) :
Alpha-(1,3)-fucosyltransferase, Galactoside 3-L-fucosyltransferase, Fucosyltransferase 4, Fucosyltransferase IV, FucT-IV, Fuc-TIV, ELAM-1 ligand fucosyltransferase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
C3D-1, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Milli-Mark®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FUT4(2526)
Catégories apparentées
Description générale
Anti-CD15, C3D-1, was included in the Sixth International Workshop and Conference on Human Leucocyte Differentiation Antigens, and studies by a number of laboratories confirmed its reactivity with CD15 (Kannagi, 1997).
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable