Principaux documents
EZFITVALV1
Millipore
Vanne complète pour collecteur EZ-Fit®
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
silicone
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
EZ-Fit®
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
La vanne complète du collecteur EZ-Fit® est intégrée dans le raccord de la tubulure flexible pour éviter le retour de liquide depuis le système de vide. Les vannes 2 voies sont de grande taille et faciles à actionner. La conception de la vanne 2 voies permet d'éviter de toucher accidentellement la tête de filtration lors de l'ouverture ou de la fermeture de la vanne. Les têtes de filtration, les vannes et les raccords de tubulures peuvent tous être retirés et nettoyés facilement.
Application
La vanne complète du collecteur EZ-Fit® empêche le reflux de liquide depuis le système de vide vers le collecteur EZ-Fit®.
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany