Principaux documents
EZBNZST-185K
Millipore
Benzonase® ST ELISA with ZooMAb Antibodies
new
Synonyme(s) :
Benzonase® Salt Tolerant endonuclease ELISA
About This Item
Code UNSPSC :
41116158
Paramètres
50 μL
Niveau de qualité
assay range
recovery range: 15.6 pg/mL
standard curve range: 15.6-1000 pg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
Taille
96 well
Entrée
cell culture supernatant
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
ELISA for the specific detection of Benzonase ST (Salt Tolerant Benzonase).
Application
96 stripwell formatt ELISA
Caractéristiques et avantages
Specifically detects Benzonase® Salt Tolerant Nuclease using a pair of specifc recombinant monoclonal ZooMAb® Rabbit antibodies in a sandwich ELISA formatt. Results are determined spectrophotometrically using a Benzonase® ST standard curve. The assay range is 15.6-1000pg ml, with an LLOQ of 15.6pg (%CV/%Recovery ≤20%).
Informations légales
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3