Key Documents
EZAABG474
Millipore
Filtre membrane EZ-Pak®
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, gridded black filter, suitable for bioburden testing, input: beverage(s)
Synonyme(s) :
Filtres membranaires, Membranes semi-perméables
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
gridded black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
Agence
ISO 7704
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Caractéristiques
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
Fabricant/nom de marque
EZ-Pak®
Diam. du filtre
47 mm
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.8 μm pore size
Entrée
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type wine
sample type soft drink
sample type food(s)
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type sport drink
sample type cider
sample(s) (environmental)
sample type beer
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les filtres EZ-Pak sont fabriqués à partir d'esters de cellulose mixtes (MCE), avec des pores de dimension 0,8 µm, et sont de couleur noire, quadrillés et de diamètre 47 mm. En combinant les avantages des membranes stériles prêtes à l'emploi et conditionnées sous emballage individuel avec une facilité de manipulation inégalée, les membranes EZ-Pak et leur distributeur constituent une révolution dans la manipulation des filtres pour les analyses utilisant des méthodes de filtration sur membrane (MF). Ces filtres sont largement utilisés pour récupérer les levures et les moisissures dans des échantillons.
Application
Méthode de filtration par membrane pour l'analyse microbienne de boissons telles que l'eau, le vin, la bière et les boissons de sport.
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.