Key Documents
EFHAW100
Millipore
Unité de filtration EZ-Fit®
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL, pkg of Single packaging (EFHAW100I), pkg of Bulk packaging (EFHAW100B), suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Synonyme(s) :
Unité de filtration EZ-Fit® avec tampon absorbant, Dispositif de filtration sur membrane constitué d'une membrane quadrillée en esters de cellulose destiné aux tests de biocharge
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Niveau de qualité
Agence
ISO 7004
Stérilité
electron beam irradiated
Caractéristiques
ready-to-use
Fabricant/nom de marque
EZ-Fit®
Conditionnement
pkg of Bulk packaging (EFHAW100B)
pkg of Single packaging (EFHAW100I)
Diam. du filtre
47 mm
Capacité de l'entonnoir
100 mL
Volume
100 mL
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type pharmaceutical(s)
Adéquation
suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with EZ-Fit® (System)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
The EZ-FIT® filtration unit is a single-use filtration device made of white, gridded, and mixed cellulose esters (MCE) membrane with a blue base integrating a cellulose support pad. It provides a safe and fast way of performing membrane filtration by avoiding the exposure to the risks of microbiological analysis.
The filtration units are e-beam irrated, a vented lid covers the sample throughout filtration, and a 360° rim prevents forceps from accidentally touching the membrane filtration area during membrane transfer, to protect samples from contamination while ensuring reliable microbial enumeration results.
The EZ-FIT® Azure feature makes the EZ-FIT® filtration unit even more ergonomic and convenient with transparent funnel and all-around filling level indicators for an easy filling from any angle. The innovative funnel assembly design prevents any leaks or sample by-pass of the membrane.
The blue units provide the extra flexibility of either transferring the membrane to an agar plate or converting the device into a Petri dish by adding the liquid media, after filtration.
The filtration units conform to international standards and minimize sample residue. The units can be stacked to save the work area. This disposable device is designed to fit onto the EZ-FIT® Manifold, which features specific EZ-FIT® Filtration heads.
Application
Les unités de filtration EZ-FIT® sont utilisées pour contrôler la biocharge présente dans des échantillons liquides, notamment des échantillons de produits finis et semi-finis (boissons, produits pharmaceutiques, eau). Elles sont également utilisées dans le domaine du contrôle qualité industriel et pour la surveillance de la qualité de l'eau.
Conditionnement
EFHAW100I : conditionnement individuel (boîtes de 48 unités)
EFHAW100B : conditionnement en vrac sous sac de protection (boîtes de 48 unités)
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
Afficher tout