Key Documents
DX1730
Supelco
N,N-Diméthylformamide
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
DMF, NSC 5356
About This Item
Formule linéaire :
HCON(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
73.09
Numéro Beilstein :
605365
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
200-679-5
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
2.7 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
833 °F
Durée de conservation
24 mo. (from mfg date)
Limite d'explosivité
15.2 %
Impuretés
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.003 meq/g Titrable base
≤0.15% Water (H2O)
≤10 ppm Free amine (as dimethylamine)
Résidus d'évap.
≤0.005%
Couleur
clearAPHA: ≤15
Indice de réfraction
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
Point d'ébullition
153 °C (lit.)
Pf
−61 °C (lit.)
Température de transition
flash point 57.5 °C
Densité
0.944 g/mL (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Clé InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Application
Solvant pour de nombreux composés organiques hydrophobes
Remarque sur l'analyse
Expiration date: Exp 24 months from mfg date
Appearance: Clear
Assay (GC): 99.8% min
Color (APHA): 15 max
Evaporation residue: 0.005% max
Form: Liquid
Free amine (as dimethylamine): 10ppm max
Titrable acid: 0.0005meq/g max
Titrable base: 0.003meq/g max
Water (H2O): 0.15% max
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
135.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.5 °C - closed cup