DR1057
Anti-SQSTM1 Mouse mAb (2C11)
liquid, clone 2C11, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Sequestosome 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C11, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SQSTM1(8878)
mouse ... Sqstm1(18412)
Description générale
Immunogène
Application
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
HeLa cells
Autres remarques
Bjorkoy, G., et al. 2009. Methods Enzymol.452, 181.
Ferguson, C,J., Lenk, G,M., and Meisler, M,H., Hum. Mol. Genet.18 4868.
Gal, J., et al. 2009. J. Neurochem.111 1062.
Mardakheh, F,K., et al. 2009.J. Cell Biol.187, 265.
Jung, H,S., et al. 2008. Cell Metab.8, 318.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable