Principaux documents
CWSS72S01
Millipore
Cartouche Milligard® 0,5/0,2 µm de dimension de pores nominale
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyester support
silicone O-ring
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Milligard®
Caractéristiques
hydrophilic
Technique(s)
prefiltration: suitable
Longueur
20 in.
Largeur
2.9 in.
Surface de filtration
1.4 m2
Matrice
Milligard®
pore size
0.5/0.2 μm nominal pore size
Code de la cartouche
Code 7
Informations légales
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany