Principaux documents
CVVL72TP3
Millipore
Cartouche Durapore®, 0,1 µm
pore size 0.1 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonyme(s) :
Durapore Cartridge Filter 20 in. 0.1 μm Code 7
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Matériaux
PVDF
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Durapore®
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Durapore®
Paramètres
≤40 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) and 23 °C (in water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
15 L/min flow rate at 350 mbar (ΔP)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C (Reverse)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Longueur
20 in.
Largeur
2.7 in.
Longueur nominale des cartouches
20 in. (50 cm)
Diamètre
6.9 cm (2.7 in.)
Surface de filtration
1.38 m2
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.1 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Point de bulle
≥4830 mbar (70 psig), air with water at 23 °C
Code de la cartouche
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Description générale
Présentation du dispositif : Cartouche
Conditionnement
Double sachet à ouverture facile.
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Instructions d'utilisation : se reporter aux instructions de mouillage des unités de filtration figurant dans le mode d'emploi des membranes Durapore®
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec une membrane Durapore® qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont définis dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Méthode de stérilisation
30 cycles de stérilisation en place (SEP) de 30 min à 135 °C ; 30 cycles d'autoclave de 60 min à 126 °C.
Remarque sur l'analyse
COT/conductivité
Après stérilisation et rinçage contrôlé avec 7,0 l d'eau, les échantillons présentaient une teneur en COT inférieure à 500 ppb conformément au chapitre <64> de l'USP et une conductivité inférieure à 1,3 µS/cm conformément au chapitre <64> de l'USP à 25 °C.
Répond aux exigences du test des substances oxydables selon l'USP après un rinçage à l'eau avec ≥ 2 l.
Rétention bactérienne
Les échantillons ont retenu quantitativement un challenge de Brevundimonas diminuta à une concentration minimale de 1 x 10⁷ UFC/cm², selon la méthode ASTM® F838.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany